Få mere at vide
3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049389
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049389 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049389 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3409.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one
CAS 849903-79-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Paliperidone Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15/h9,14H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O
IUPAC navn 3-ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 208.1212 g/mol