missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one |
| CAS | 849903-79-3 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15/h9,14H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O |
| IUPAC navn | 3-ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vægt | 208.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?