Få mere at vide
3-Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11496460
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496460 1 g 1g
11406470 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27574.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17147-85-2
Molekylær formel C7H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 155.153
MDL nummer MFCD03422293
InChI nøgle RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
PubChem CID 2063310
IUPAC navn 3-ethyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 123 °C til 125 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 155.15
Procent renhed 97%