Få mere at vide
3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Beskrivelse
3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 88150-62-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H27 Cl N2 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. A (EP), Amlodipine Imp. A (EP), Amlodipine USP Related Compound D, Amlodipine USP RC D, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1 S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30 H,4,13-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)NC(=C(C1c4ccccc4Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethoxymethyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Vis mere |