missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethyl 5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate (N-Formylamlodipine), Mikromol™
Descripción
3-Ethyl 5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate (N-Formylamlodipine)
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl Amlodipine |
| CAS | 93848-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formyl Amlodipine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2-chlorophenyl)-2-[[2-(formylamino)ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, O3-Ethyl O5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(formylamino)ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-,3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-ethyl 5-methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O6/c1-4-30-21(27)19-16(11-29-10-9-23-12-25)24-13(2)17(20(26)28-3)18(19)14-7-5-6-8-15(14)22/h5-8,12,18,24H,4,9-11H2,1-3H3,(H,23,25) |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCNC=O)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?