missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Amlodipine |
| CAS | 113994-41-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dehydro Amlodipine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H23 Cl N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Imp. D (EP), Amlodipine USP Related Compound A, Amlodipine USP RC A, 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound A (USP) as free base, Amlodipine Related Compound A, Amlodipine Besilate Impurity D, Amlodipine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?