Få mere at vide
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumbromid, TRC
Artikelnummer. 30388334
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388334 250 g
30374037 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE678850250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54016-70-5
Molekylær formel C8H14BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 252.17
SMIL [Br-].CC[n+]1csc(CCO)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 250.9979