Få mere at vide
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 250.9979 |