Få mere at vide
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide, 98%
Artikelnummer. 11916781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916781 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 11916781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437760250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
CAS 54016-70-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H14BrNOS
Mængde 25 g
Synonym 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
InChI nøgle BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
IUPAC navn 2-(3-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl)ethanol;bromide
Molekylvægt (g/mol) 252.17
PubChem CID 9964923
Formel vægt 252.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.