Få mere at vide
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide, 98%
Product Code. 15445056
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15445056 5 g 5g
15455056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15445056 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59485.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54016-70-5
Molekylær formel C8H14BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 252.17
MDL nummer MFCD00040549
InChI nøgle BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
PubChem CID 9964923
IUPAC navn 2-(3-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl)ethanol;bromid
SMIL CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Smeltepunkt 81°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 4165775
Formel vægt 252.17
Procent renhed 98%