Få mere at vide
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30385998
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30385998 5 g
1 options
Artikelnummer. 30385998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9249055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Molekylær formel C7H11NO
Mængde 5 g
Synonym 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
InChI formel InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMIL CCC1=C(C)CNC1=O
IUPAC navn 4-ethyl-3-methyl-1,2-dihydropyrrol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 125.17
Formel vægt 125.0841