Få mere at vide
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, 98%
Artikelnummer. 15421198
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421198 1 g 1g
15441198 250 mg 250mg
15431198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55065.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 766-36-9 | C7H11NO | 125,17 g/mol
3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det bruges til fremstilling af Glimepirid (G410150) og dets mellemprodukter og som antidiabetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on anvendes som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det bruges til fremstilling af Glimepirid (G410150) og dets mellemprodukter og som antidiabetika.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-36-9
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.17
MDL nummer MFCD00173861
InChI nøgle YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, 3-ethyl-4-methyl-3-pyrroline-2-one, 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 1,5-dihydro-3-ethyl-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl, 3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline, 3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, pubchem12392
PubChem CID 854146
SMIL CCC1=C(C)CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-lH-pyrrol-2-on
Formel vægt 125.17
Procent renhed 98%