Få mere at vide
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxamid, Mikromol™
Beskrivelse
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr |
| CAS | 247098-18-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20) |
| SMIL | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-methyl-5-oxo-N-(2-phenylethyl)-2H-pyrrol-1-carboxamid |
| Vis mere |