Få mere at vide
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide (Glimepiride Sulphonamide), Mikromol™
Beskrivelse
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide (Glimepiride Sulphonamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glimepiride Sulfonamide |
| CAS | 119018-29-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glimepiride Sulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H21 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glimepiride Imp. B (EP), Glimepiride USP Related Compound B, Glimepiride USP RC B, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide, Glimepiride Sulphonamide, Glimepiride Related Compound B, Glimepiride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4S/c1-3-14-11(2)10-19(15(14)20)16(21)18-9-8-12-4-6-13(7-5-12)24(17,22)23/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,21)(H2,17,22,23) |
| SMIL | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N)C1=O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-methyl-5-oxo-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-2H-pyrrole-1-carboxamide |
| Vis mere |