Få mere at vide
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 97%
Artikelnummer. 15420388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420388 25 g 25g
15410388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53497.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
3-ethyl-3-oxetanmethanol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-ethyl-3-oxetanmethanol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Blandbar i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3047-32-3
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00190143
InChI nøgle UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC navn (3-ethyloxetan-3-yl)methanol
SMIL CCC1(COC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Tæthed 1.019
Kogepunkt 96 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Brydningsindeks 1.453
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Blandet i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%