Få mere at vide
3-Ethyl-3-methyloxolane-2,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-3-methyloxolane-2,5-dione |
| CAS | 50598-33-9 |
| Molekylær formel | C7H10O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Ethyldihydro-3-methyl-2,5-furandione, 2-Ethyl-2-methylsuccinic anhydride, 3-Ethyl-3-methyldihydrofuran-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-7(2)4-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1(C)CC(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | 3-ethyl-3-methyloxolane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.063 |