Få mere at vide
3-Ethyl-3-methylheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-3-methylheptane |
| CAS | 17302-01-1 |
| Molekylær formel | C10H22 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22/c1-5-8-9-10(4,6-2)7-3/h5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCC(C)(CC)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.28 |
| Formel vægt | 142.1722 |