Få mere at vide
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one ,95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10649934
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10649934 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10649934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13417DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
CAS 71556-74-6
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C15H21NO2
MDL nummer MFCD00276840
Mængde 1 g
Synonym 3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-hexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 2h-azepin-2-one,3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl, 3-ethyl-3-3-hydroxy-phenyl-1-methyl-azepan-2-one, hexahydro-3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one
InChI nøgle YFSJZMANJNLCOQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1(CCCCN(C1=O)C)C2=CC(=CC=C2)O
IUPAC navn 3-ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 247.338
PubChem CID 2794573
Formel vægt 247.34
Procent renhed Tech.
Grad Technical