Få mere at vide
3-Ethyl-2-methylpentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-2-methylpentane |
| CAS | 609-26-7 |
| Molekylær formel | C8 H18 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CC)C(C)C |
| IUPAC navn | 3-ethyl-2-methylpentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.228 |
| Formel vægt | 114.141 |