Få mere at vide
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483058 100 g 100g
11463058 5 g 5g
11473058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18778.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5260-37-7
Molekylær formel C10H12INO
Molekylvægt (g/mol) 289.12
MDL nummer MFCD00044141
InChI nøgle UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC navn 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium;iodide
SMIL [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Smeltepunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 289.12
Procent renhed 95%