Få mere at vide
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11463058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463058 5 g 5g
11473058 25 g 25g
11483058 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18778.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5260-37-7
Molekylær formel C10H12INO
Molekylvægt (g/mol) 289.12
MDL nummer MFCD00044141
InChI nøgle UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC navn 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium;iodide
SMIL [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Smeltepunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 289.12
Procent renhed 95%