Få mere at vide
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidin, TRC
Artikelnummer. 30010535
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010535 1 g
30007807 100 mg
30004834 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6796301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143860-04-2
Molekylær formel C11 H23 N O
Molekylvægt (g/mol) 185.31
Synonym Oxazolidine, 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine, MS-PLUS, Zoldine MS-PLUS
IUPAC navn 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin
SMIL CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H23NO/c1-5-12-8-9-13-11(12,4)7-6-10(2)3/h10H,5-9H2,1-4H3
Formel vægt 185.178
Procent renhed >95%