Få mere at vide
3-ethyl-2-methyl-1-penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene |
| Tæthed | 0.72 |
| Brydningsindeks | 1.4124 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Formel vægt | 112.22 |
| Procent renhed | 99% |