Få mere at vide
3-Ethyl-2-imine Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 1331636-17-9 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. D (EP), Meloxicam Imp. D (EP), N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity D, 3-Ethyl-2-imine Meloxicam |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19-9-10(2)24-16(19)17-15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3/b17-16- |
| SMIL | CCN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C |
| IUPAC navn | (NZ)-N-(3-ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.45 |
| Formel vægt | 379.066 |