Få mere at vide
3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2/c1-2-9-10(4-6-14)11-7-8(12-9)3-5-13/h7,13-14H,2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 196.1212 |
| Procent renhed | >95% |