Få mere at vide
3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol (>85%), TRC
Artikelnummer. 30137188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137188 5 g
30133514 25 g
30004027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9168805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-22-6
Molekylær formel C8H13N
Molekylvægt (g/mol) 123.2
Synonym 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Cryptopyrrole, Kryptopyrrol, Kryptopyrrole, NSC 62025, 2,4-Dimethyl-3-ethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
IUPAC navn 3-ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol
SMIL CCc1c(C)c[nH]c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Formel vægt 123.1048