Få mere at vide
(3-Ethyl-1-adamantyl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Ethyl-1-adamantyl)amine hydrochloride |
| CAS | 80121-67-1 |
| Molekylær formel | C12 H21 N . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-ethyl-, hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-ethyl-, hydrochloride (9CI), (3-Ethyl-1-adamantyl)amine hydrochloride, 1-Amino-3-ethyladamantane hydrochloride, 3-Ethyl 3,5-Didemethyl Memantine hydrochloride, 3-Ethyladamantan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11;/h9-10H,2-8,13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC12CC3CC(CC(N)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 3-ethyladamantan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.76 |
| Formel vægt | 215.1441 |