Få mere at vide
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsyre, 97%
Beskrivelse
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 121 °C til 123 °C |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy |
| Formel vægt | 172.2 |
| Procent renhed | 97% |