Få mere at vide
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11479806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479806 1 g 1g
11489806 5 g 5g
11499806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20296.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139926-23-1 | C7H8O3S | 172,198 g/mol
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Ethoxythiophene-2-carboxylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139926-23-1
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.198
MDL nummer MFCD00205205
InChI nøgle FTKDCOINUAYGTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777652
IUPAC navn 3-ethoxythiophen-2-carboxylsyre
SMIL CCOC1=C(SC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 1 g
Synonym maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy
Formel vægt 172.2
Procent renhed 97%