Få mere at vide
3-Ethoxypropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxypropionitrile |
| CAS | 2141-62-0 |
| Molekylær formel | C5H9NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CCOCCC#N |
| IUPAC navn | 3-ethoxypropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.13 |
| Formel vægt | 99.0684 |