Få mere at vide
3-Ethoxyphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxyphenol |
| Smeltepunkt | 28 °C til 31 °C |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 247 °C |
| Flammepunkt | >93 °C (199 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Brydningsindeks | 1.541 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 138.17 |
| Procent renhed | 98% |