Få mere at vide
3-(Ethoxycarbonyl)propylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Palladium
-katalyseret kobling med [4-(methoxycarbonyl)benzylzinkbromid og derefter selektiv hydrolyse af tert-butylesteren trifluoreddikesyre, i design og syntese af pyridonholdige inhibitorer.
Opløselighed
-katalyseret kobling med [4-(methoxycarbonyl)benzylzinkbromid og derefter selektiv hydrolyse af tert-butylesteren trifluoreddikesyre, i design og syntese af pyridonholdige inhibitorer.
Opløselighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 131379-39-0 |
| Tæthed | 0.976 |
| Molekylær formel | C6H11BrO2Zn |
| Lineær formel | CH3CH2O2C(CH2)3ZnBr |
| MDL nummer | MFCD00671977 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide, 0.5M in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide