Få mere at vide
3-(Ethoxycarbonyl)phenyl-isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11387456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387456 1 g 1g
11397456 5 g 5g
11307466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09495.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67531-68-4
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00013865
InChI nøgle UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
IUPAC navn ethyl-3-isocyanatobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.154
Kogepunkt 213°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 7636626
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%