Få mere at vide
3-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11342479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342479 1 g 1g
11352479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26615.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4334-87-6 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4334-87-6
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.99
MDL nummer MFCD02179444
InChI nøgle REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3249312
IUPAC navn (3-ethoxycarbonylphenyl)boronsyre
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 135°C to 139°C
Mængde 1 g
Formel vægt 193.99
Procent renhed 97%