Få mere at vide
3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 181866-83-1 |
| Molekylær formel | C13H18O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-4-16-11(14)7-6-10-12(9(3)8-18-10)13(15)17-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OCC)C1=C(CCC(OCC)=O)OC=C1C |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-4-methylfuran-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vægt | 254.12 |