Få mere at vide
3-Ethoxyaniline, TRC
Artikelnummer. 30381388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381388 1 g
30380358 5 g
30376404 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9377581G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-33-0
Molekylær formel C8 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 137.179
Synonym m-Phenetidine (7CI,8CI), 3-Ethoxybenzenamine, (3-Ethoxyphenyl)amine, 3-Aminophenyl ethyl ether, 3-Ethoxyaniline, NSC 9817, m-Ethoxyaniline, m-Ethoxyphenylamine, Benzenamine, 3-ethoxy-, 3-Phenetidine
IUPAC navn 3-ethoxyaniline
SMIL CCOc1cccc(N)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenetidine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Formel vægt 137.0841