Få mere at vide
3-ethoxyacrylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306954
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10289822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00924DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6192-01-4
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
InChI nøgle SYMAGJYJMLUEQE-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-ethoxyacrylic acid, e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyprop-2-enoic acid, 3-ethyoxyacrylic acid, 3-ethoxy-2-propenoic acid, 2e-3-ethoxyprop-2-enoic acid, 2e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyacrylicacid, pubchem20958, e-3-ethoxy-acrylic acid
PubChem CID 5709609
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxyacrylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 116.12
Procent renhed 95%