Få mere at vide
3-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid |
| CAS | 1256346-05-0 |
| Molekylær formel | C9H13BO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1cc(C)cc(c1)B(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.01 |
| Formel vægt | 180.0958 |