Få mere at vide
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 99469-99-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Repaglinide Imp. B (EP), Repaglinide USP Related Compound B, Repaglinide USP RC B, [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Related Compound B, Repaglinide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC |
| IUPAC navn | 2-(3-ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid |
| Vis mere |