Få mere at vide
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050120
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050120 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050120 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0944.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid
CAS 99469-99-5
Analyt- eller komponentnavne (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Repaglinide Imp. B (EP), Repaglinide USP Related Compound B, Repaglinide USP RC B, [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Related Compound B, Repaglinide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC
IUPAC navn 2-(3-ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 252.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 252.0998 g/mol