Få mere at vide
3-Ethoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653532 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10653532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152190010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-2-nitropyridine
Navn note 98%
CAS 74037-50-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28.0°C to 32.0°C
Kogepunkt 175.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 38°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H8N2O3
MDL nummer MFCD00006257
Mængde 1 g
Synonym pyridine, 3-ethoxy-2-nitro, 3-ethoxy-2-nitro-pyridine, 2-nitro-3-ethoxy pyridine, pubchem6624, acmc-209otd, 3-ethoxy-2-nitropyridin, 2-nitro-3-ethoxypyridine, pyridine,3-ethoxy-2-nitro, 4-21-00-00436 beilstein handbook reference
InChI nøgle WBEVIQNYYGPESH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3-ethoxy-2-nitropyridine
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 52866
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-2-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.