Få mere at vide
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5323-87-5 |
| Molekylær formel | C8H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyclohexen-1-one, 3-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one (ACI), 1-Ethoxy-2-cyclohexen-3-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexenone, NSC 2826 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
| IUPAC navn | 3-ethoxycyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.17 |
| Formel vægt | 140.0837 |