Få mere at vide
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10509430
Brand: Thermo Scientific Acros 117880100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5323-87-5
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00001580
InChI nøgle JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC navn 3-ethoxycyclohex-2-en-1-on
SMIL CCOC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Fersken til hvid
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 76°C to 78°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC6H7(=O)
Brydningsindeks 1.5030 to 1.505
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 140.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver