Få mere at vide
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482327 10 g 10g
11492327 50 g 50g
11402337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14224.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on er et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af 3-alkyl- eller aryl-2-cyclohexen-1-oner ved tilsætning af organometalliske reagenser og efterfølgende hydrolyse. Det hjælper med kinetisk enolatdannelse (LDA), og alkylering finder sted i 6-positionen, Stork-Danheiser kinetiske alkyleringsprocedure, som har fundet omfattende anvendelse i alicyklisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on er et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af 3-alkyl- eller aryl-2-cyclohexen-1-oner ved tilsætning af organometalliske reagenser og efterfølgende hydrolyse. Det hjælper med kinetisk enolatdannelse (LDA), og alkylering finder sted i 6-positionen, Stork-Danheiser kinetiske alkyleringsprocedure, som har fundet omfattende anvendelse i alicyklisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5323-87-5
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00001580
InChI nøgle JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC navn 3-ethoxycyclohex-2-en-1-on
SMIL CCOC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Tæthed 1.04
Kogepunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.506
Mængde 10 g
Beilstein 2042049
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 140.18
Procent renhed 99%