Få mere at vide
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484407
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15484407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31776.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092461-31-8
Molekylær formel C8H8F2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.147
MDL nummer MFCD11519373
InChI nøgle MGBIYPQQWRPKLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2,6-difluoro-phenol
PubChem CID 55275768
IUPAC navn 3-ethoxy-2,6-difluorophenol
SMIL CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.14
Procent renhed 97%