Få mere at vide
3-Ethoxy-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 17982985
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982985 1 g
17964445 5 g
17950985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8927701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1874-62-0
Molekylær formel C5 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 120.147
Synonym Glycerin 1-Ethyl Ether, Glycerol 1-Ethyl Ether, Glycerol α-Ethyl Ether, Glycerol α-Monoethyl Ethe
IUPAC navn 3-ethoxypropane-1,2-diol
SMIL CCOCC(O)CO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-1,2-propanediol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vægt 120.0786
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.