missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethoxy-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxy-1,2-propanediol |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 120.0786 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?