missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethoxy-1,2,4-dithiazolidine-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxy-1,2,4-dithiazolidine-5-one |
| CAS | 178318-21-3 |
| Molekylær formel | C4H5NO2S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Ethoxy-3H-1,2,4-dithiazol-3-one, EDITH |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S2/c1-2-7-4-5-3(6)8-9-4/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC1=NC(=O)SS1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vægt | 162.9762 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?