Få mere at vide
3-epi-Ochratoxin A-d5, TRC
Artikelnummer. 30425885
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30425885 1 mg 1mg
30425569 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30425885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1484971MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-epi-Ochratoxin A-d5
CAS 1177316-02-7
Molekylær formel C20H13D5ClNO6
Mængde 1 mg
Synonym 3S,14S-Ochratoxin A-d5, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine-d5;
InChI formel InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn (2S)-2-[[(3S)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromon-7-carbonyl]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanosyre
Molekylvægt (g/mol) 408.84
Formel vægt 408,1136 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)