Få mere at vide
3-epi-25-Hydroxy Vitamin D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 |
| CAS | 73809-05-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 H44 O2 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 1H-Indene-1-pentanol, octahydro-4-[(2Z)-2-[(5R)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-α,α,ε,7a-tetramethyl-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, (3α,5Z,7E)- (9CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-Octahydro-4-[(2Z)-2-[(5R)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-α,α,ε,7a-tetramethyl-1H-indene-1-pentanol, 3-epi-Calcifediol, 3-epi-25-Hydroxycholecalciferol, 3-epi-25-Hydroxyitamin D3, 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, Vitamin D3-3-epi-25-hydroxy |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | (1R,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.64 |
| Vis mere |