missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Eicosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Eicosanone |
| CAS | 2955-56-8 |
| Molekylær formel | C20H40O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Heptadecyl Ketone, NSC 406005 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CC |
| IUPAC navn | icosan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.53 |
| Formel vægt | 296.3079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?